Filterplatten, DURAN®
2, 20 mm, 3 mm
Katalognr. SCOT251520201
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
- Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Technische Daten
- Ø:20 mm
- Porosität:2
- Seq:38
- Stärke:3 mm



