AuftragsverfolgungKontakt
Ringlichter | Avantor
Ringlichter
Ringlicht, ununterbrochen, mit flexibler Länge ca. 1.000 mm, Innen-Ø 66 mm, min. Arbeitsabstand 25 mm
Katalognr. 631-0033
Ringlichter
Katalognr. 631-0033
Ringlichter
Ringlichter
Ringlicht, ununterbrochen, mit flexibler Länge ca. 1.000 mm, Innen-Ø 66 mm, min. Arbeitsabstand 25 mm
Preis
SFr. 665.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ring lights are used to provide intense, uniform and shadow-free illumination.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Ringlicht, ununterbrochen, mit flexibler Länge ca. 1.000 mm, Innen-Ø 66 mm, min. Arbeitsabstand 25 mm
  • Seq:
    05