Bürettenhähne, gerade
Büretten, Inhalt 50 ml
Katalognr. BRND81939
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 5,4, braun.
- Austauschbare Spindel
- Mit Glas- oder PTFE-Küken
- Spindel mit Haltevorrichtung
Hahngehäuse mit Bürettenspitze und Spindel.
Technische Daten
- Für:Büretten, Inhalt 50 ml
- Seq:04