AuftragsverfolgungKontakt
Abdeckmatten für Deep-Well-Platten | Avantor
Abdeckmatten für Deep-Well-Platten
Verschlussmatten, EVA, für 96-Well-Platten (2,2 ml)
Katalognr. 391-5707
Anbieter:   Brand
Abdeckmatten für Deep-Well-Platten
Katalognr. 391-5707
Anbieter:  Brand
Abdeckmatten für Deep-Well-Platten
Abdeckmatten für Deep-Well-Platten
Verschlussmatten, EVA, für 96-Well-Platten (2,2 ml)
Preis
SFr. 99.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 24 ST
Product Details & Documents
Cover mats reduce the maximum volume of wells.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Verschlussmatten, EVA, für 96-Well-Platten (2,2 ml)
  • Seq:
    04