Exsikkator-Deckel, mit Hülse
Exsikkator-Deckel, Hxø: 118x250 mm, Mit Buchse, Novus, 250 DN, 109 mm, 320 mm
Katalognr. BRND65743
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Exsikkator-Deckel mit Hülse 24/29, aus Borosilikatglas 3.3.
Technische Daten
- Ext.Ø:320 mm
- Nenngröße:250 DN
- Typ:Mit Buchse, Novus
- Bezeichnung:Exsikkator-Deckel, Hxø: 118x250 mm
- Höhe:109 mm
- Seq:03