Exsikkator-Deckel, mit Hülse
Exsikkator-Deckel, Hxø: 84x215 mm, Mit Buchse, Novus, 150 DN, 85 mm, 215 mm
Katalognr. BRND65731
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Exsikkator-Deckel mit Hülse 24/29, aus Borosilikatglas 3.3.
Technische Daten
- Ext.Ø:215 mm
- Nenngröße:150 DN
- Typ:Mit Buchse, Novus
- Bezeichnung:Exsikkator-Deckel, Hxø: 84x215 mm
- Höhe:85 mm
- Seq:01