Cover glasses
24×50 mm, #1, Borosilikatglas
BRND470819
: Brand
Diese Deckgläser sind aus reinweißem Klarglas und bieten eine gute chemische Beständigkeit.
- Vollautomatische Verarbeitung garantiert eine saubere, staub- und fettfreie Qualität
- Sofortigen Gebrauch sowie eine verzerrungsfreie
Ebenheit: ±3 µm
- Nr.:#1
- L×B:24×50 mm
- Material:Borosilikatglas



