Cover glasses
24×40 mm, #1, Borosilikatglas
Katalognr. BRND470816
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Deckgläser sind aus reinweißem Klarglas und bieten eine gute chemische Beständigkeit.
- Vollautomatische Verarbeitung garantiert eine saubere, staub- und fettfreie Qualität
- Sofortigen Gebrauch sowie eine verzerrungsfreie
Ebenheit: ±3 µm
Technische Daten
- Nr.:#1
- L×B:24×40 mm
- Material:Borosilikatglas