Cover glasses
18×18 mm, #1, Borosilikatglas
Catalog # BRND470045
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Deckgläser sind aus reinweißem Klarglas und bieten eine gute chemische Beständigkeit.
- Vollautomatische Verarbeitung garantiert eine saubere, staub- und fettfreie Qualität
- Sofortigen Gebrauch sowie eine verzerrungsfreie
Ebenheit: ±3 µm
Specifications
- Nr.:#1
- L×B:18×18 mm
- Material:Borosilikatglas