Filternutschen
500 ml, 95 mm, 4, 22 mm
Catalog # BRND466134
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit eingeschmolzener Filterplatte.
Specifications
- Platte Ø:95 mm
- Porosität:4
- Kapazität:500 ml
- Stiel A-Ø:22 mm