Filternutschen
500 ml, 95 mm, 3, 22 mm
Katalognr. BRND466133
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit eingeschmolzener Filterplatte.
Technische Daten
- Platte Ø:95 mm
- Porosität:3
- Kapazität:500 ml
- Stiel A-Ø:22 mm