AuftragsverfolgungKontakt
Filternutschen
125 ml, 60 mm, 3, 10 mm
Katalognr. BRND465423
Anbieter:   Brand
Filternutschen
Katalognr. BRND465423
Anbieter:  Brand
Filternutschen
Filternutschen
125 ml, 60 mm, 3, 10 mm
Preis
109.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit eingeschmolzener Filterplatte.
Technische Daten
  • Platte Ø:
    60 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    125 ml
  • Stiel A-Ø:
    10 mm