Filternutschen
75 ml, 45 mm, 3, 10 mm
BRND464713
: Brand
Borosilikatglas 3.3.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit eingeschmolzener Filterplatte.
- Platte Ø:45 mm
- Porosität:3
- Kapazität:75 ml
- Stiel A-Ø:10 mm