Filternutschen
50 ml, 35 mm, 4, 10 mm
Katalognr. BRND464004
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit eingeschmolzener Filterplatte.
Technische Daten
- Platte Ø:35 mm
- Porosität:4
- Kapazität:50 ml
- Stiel A-Ø:10 mm