AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel
Filtertiegel
50 ml, 4, 40 mm
Catalog # BRND458734
Supplier:   Brand
Filtertiegel
Catalog # BRND458734
Supplier:  Brand
Filtertiegel
Filtertiegel
50 ml, 4, 40 mm
Price
SFr. 538.00
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These crucibles are manufactured from borosilicate glass 3.3.
Specifications
  • Platte Ø:
    40 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    50 ml