AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel
Filtertiegel
50 ml, 3, 40 mm
  BRND458733
 :   Brand
Filtertiegel
  BRND458733
 :  Brand
Filtertiegel
Filtertiegel
50 ml, 3, 40 mm
469.00 SFr.
1 * 10 ST
These crucibles are manufactured from borosilicate glass 3.3.
  • Platte Ø:
    40 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    50 ml