AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel
30 ml, 4, 30 mm
Katalognr. BRND458024
Anbieter:   Brand
Filtertiegel
Katalognr. BRND458024
Anbieter:  Brand
Filtertiegel
Filtertiegel
30 ml, 4, 30 mm
Preis
SFr. 380.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These crucibles are manufactured from borosilicate glass 3.3.
Technische Daten
  • Platte Ø:
    30 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    30 ml