AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel
30 ml, 1, 30 mm
Catalog # BRND458021
Supplier:   Brand
Filtertiegel
Catalog # BRND458021
Supplier:  Brand
Filtertiegel
Filtertiegel
30 ml, 1, 30 mm
Price
SFr. 334.00
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These crucibles are manufactured from borosilicate glass 3.3.
Specifications
  • Platte Ø:
    30 mm
  • Porosität:
    1
  • Kapazität:
    30 ml