AuftragsverfolgungKontakt
Kegelschliffstopfen | Avantor
Kegelschliffstopfen
14/23, Klarglas, massiv
Katalognr. BRND144520
Anbieter:   Brand
Kegelschliffstopfen
Katalognr. BRND144520
Anbieter:  Brand
Kegelschliffstopfen
Kegelschliffstopfen
14/23, Klarglas, massiv
Preis
SFr. 10.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Boro 3.3.
  • Massive bzw. halbhohle Ausfühung, mit Achtkantgriffscheibe
Certifications: DIN 12252
Technische Daten
  • NS:
    14/23
  • Typ:
    Klarglas, massiv