Mini Coolers
Mini-Kühlbox, hält die Temperatur 60 Minuten lang auf −20 °C, 12 Röhrchen 0,5 bis 2,0 ml, 12, Gelb
Katalognr. 479-1242
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
- Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
- Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
Technische Daten
- Für:12 Röhrchen 0,5 bis 2,0 ml
- Anz. Bohrungen:12
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:Mini-Kühlbox, hält die Temperatur 60 Minuten lang auf −20 °C