Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure (Eisessig) 99 - 100% 99-100%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker® | Avantor

Essigsäure (Eisessig) 99 - 100% 99-100%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Kunststoffkanister, 25 L
Katalognr. 6052.9025
Entzündlich
Ätzend
Anbieter:   Avantor
Essigsäure (Eisessig) 99 - 100% 99-100%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Katalognr. 6052.9025
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  64-19-7
Essigsäure (Eisessig) 99 - 100% 99-100%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Essigsäure (Eisessig) 99 - 100% 99-100%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Kunststoffkanister, 25 L

CAS Nummer:  64-19-7
Preis
SFr. 664.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS Nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00036152
  • Molekulargewicht:60.05 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8,II
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Assay:
    min. 99,7 %
  • Acetic anhydride ((CH3CO)2O):
    max. 0,01 %
  • Color (APHA):
    max. 10
  • Dilution Test:
    passes test
  • Residue after Evaporation:
    max. 0,001 %
  • Substances Reducing Dichromate:
    passes test
  • Substances Reducing KMnO4:
    passes test
  • Titrable Base (meq/g):
    max. 0,0004
  • Trace Impurities (in ppm):
    -
  • Aluminium (Al):
    max. 0,1
  • Arsenic (As):
    max. 0,05
  • Chloride (Cl):
    max. 1
  • Copper (Cu):
    max. 0,1
  • Heavy Metals (as Pb):
    max. 0,5
  • Iron (Fe):
    max. 0,2
  • Nickel (Ni):
    max. 0,1
  • Sulphate (SO4):
    max. 1

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststoffkanister
  • VE:
    25 L

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.