AuftragsverfolgungKontakt
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Metalltrommel, 25 L
  26192.463
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
  26192.463
 :  109-66-0
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Metalltrommel, 25 L
 :  109-66-0
SFr. 723.00
1 * 25 L
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    35 - 37 °C
  • Packung:
    Metalltrommel
  • VE:
    25 L