Stechheber
Stechheber, PE, 275 ml, 1000 mm
Catalog # BURK5387-0100
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Einweg-Tauchprobennehmer funktionieren wie Siphons.
- Transparenter Kunststoff zur besseren Sichtbarkeit
- PE verhindert das Anhaften des Materials
- Möglichst wenig Material bleibt am Stechheber haften
If strongly adhesive liquids are sampled, it is easier to dispose of the sampler than to carry out a complicated cleaning process.
Specifications
- Kapazität:275 ml
- Bezeichnung:Stechheber
- Länge:1000 mm
- Material:PE
- Seq:03