Natriumhydroxid, BAKER, J.T.Baker®
Kunststoffflasche für Feststoffe, 5 kg
Anbieter: Avantor
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Caustic soda
- CAS Nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL-Nummer:MFCD00003548
- Molekulargewicht:40 g/mol
- Merck-Index:14,08627
- Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:323 °C
- Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- ERREICHEN:01-2119457892-27
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummerspec_BAKR0405.1000.pdf spec_BAKR0405.5000.pdf spec_BAKR0405.9025.pdf
Produktspezifikation
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:97.0-100.5 %
- Appearance of solution:passes test
- Carbonate (as Na2CO3):max. 2,0 %
- Chlorides (as Cl):max. 50 ppm
- Heavy Metals (as Pb):max. 20 ppm
- Identification:passes test
- Iron (Fe):max. 10 ppm
- Sulfates (as SO4):max. 50 ppm
- Additional Specification(s)::-
- Potassium (K):passes test
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:5 kg