AuftragsverfolgungKontakt
Tiegel
25 ml, 35×35 mm, 1,0 mm
Katalognr. BOCH8123
Anbieter:   BOCHEM
Tiegel
Katalognr. BOCH8123
Anbieter:  BOCHEM
Tiegel
Tiegel
25 ml, 35×35 mm, 1,0 mm
Preis
SFr. 88.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
 : Lids need to be ordered separately.
Technische Daten
  • Ø×H:
    35×35 mm
  • Kapazität:
    25 ml
  • Seq:
    06
  • Stärke:
    1,0 mm