Laborschere
Spitz/stumpf, 100 mm
Katalognr. BOCH4000
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Attenzione: These scissors are not recommended for autoclaving.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Typ:Spitz/stumpf
- Länge:100 mm
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..