AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, M100
Dichte-Aräometer ohne Thermometer, M100, 1,200 - 1,300 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
  AMARH809612
 :   Amarell
Density hydrometers, M100
  AMARH809612
 :  Amarell
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
Dichte-Aräometer ohne Thermometer, M100, 1,200 - 1,300 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
37.90 SFr.
1 * 1 ST
Hydrometers designed with paper scale, colour code, type designation and weighted body.
  • Round capillary
  • Accuracy of ±1 °C
  • Thermometer in the hydrometer
Suitable for government verification with (or without) mercury thermometer.
 : DIN 12791
 : In a transparent plastic case.
  • Bezeichnung:
    Dichte-Aräometer ohne Thermometer
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    08
  • Teilung:
    0,0002 g/cm³
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    1,200 - 1,300 g/cm³