AuftragsverfolgungKontakt
Laborschere | Avantor
Laborschere
Spitz/stumpf, 180 mm
Katalognr. 820-4006
Anbieter:   BOCHEM
Laborschere
Katalognr. 820-4006
Anbieter:  BOCHEM
Laborschere
Laborschere
Spitz/stumpf, 180 mm
Preis
SFr. 16.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Achtung! Bitte beachten: These scissors are not recommended for autoclaving.
Dokumente
Technische Daten
  • Typ:
    Spitz/stumpf
  • Länge:
    180 mm
  • Seq:
    07