AuftragsverfolgungKontakt
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen | Avantor
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala, zur Verwendung mit QUANTOFIX Relax, 6,0 - 7,7, Klassische flache Dose, 65×10×90 mm, 31,9 g
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
Katalognr. 662-0242
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala, zur Verwendung mit QUANTOFIX Relax, 6,0 - 7,7, Klassische flache Dose, 65×10×90 mm, 31,9 g
Preis
SFr. 27.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
pH-Fix Indikator-Teststäbchen ermöglichen einen schnellen pH-Test direkt am Ort des Interesses und sind sowohl für ungeschulte Anwender als auch für analytische Fachleute geeignet.
  • Kein Zubehör erforderlich - immer einsatzbereit
  • Brillante Farbskala für präzise Messwerte
  • Langer Griff für ausreichenden Abstand zwischen Hand und Probe
  • Nicht ausblutend – keine Verunreinigung der Probenlösungen
Die in den pH-Fix-Teststreifen verwendeten Indikatorfarbstoffe sind chemisch an die Testpads gebunden, um ein Ausbluten und damit eine Verunreinigung der Probe zu verhindern. Gebrauchsanweisung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG - Die Gebrauchsanweisung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG kann unter Angabe der Artikelnummer und LOT-Nummer unter der E-Mail-Adresse [email protected] angefordert werden.
Zertifizierung:
Achtung! Bitte beachten: Keine gefährliche Materialien.
Technische Daten
  • pH-Bereich:
    6,0 - 7,7
  • Bezeichnung:
    pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala, zur Verwendung mit QUANTOFIX Relax
  • Seq:
    13
  • Packung:
    Klassische flache Dose, 65×10×90 mm, 31,9 g
  • Cat. No.:
    662-0242
  • Shelf life:
    4 Year(s)