pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala, 7,5 - 9,5, Klassische flache Dose, 66×10×90 mm, 34,58 g
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Direkt zu
Product Details & Documents
pH-Fix Indikator-Teststäbchen ermöglichen einen schnellen pH-Test direkt am Ort des Interesses und sind sowohl für ungeschulte Anwender als auch für analytische Fachleute geeignet.
- Kein Zubehör erforderlich - immer einsatzbereit
- Brillante Farbskala für präzise Messwerte
- Langer Griff für ausreichenden Abstand zwischen Hand und Probe
- Nicht ausblutend – keine Verunreinigung der Probenlösungen
Die in den pH-Fix-Teststreifen verwendeten Indikatorfarbstoffe sind chemisch an die Testpads gebunden, um ein Ausbluten und damit eine Verunreinigung der Probe zu verhindern. Gebrauchsanweisung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG - Die Gebrauchsanweisung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG kann unter Angabe der Artikelnummer und LOT-Nummer unter der E-Mail-Adresse [email protected] angefordert werden.
:
: Keine gefährliche Materialien.
Technische Daten
- pH-Bereich:7,5 - 9,5
- Bezeichnung:pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala
- Seq:16
- Packung:Klassische flache Dose, 66×10×90 mm, 34,58 g
- Shelf life:4 Year(s)
- Cat. No.:662-0236