AuftragsverfolgungKontakt
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala, zur Verwendung mit QUANTOFIX Relax, 2,0 - 9,0, Klassische flache Dose, 66×10×90 mm, 34,95 g
Catalog # 662-0200
Supplier:   MACHEREY-NAGEL
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
Catalog # 662-0200
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala, zur Verwendung mit QUANTOFIX Relax, 2,0 - 9,0, Klassische flache Dose, 66×10×90 mm, 34,95 g
Price
17.90 SFr.
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
pH-Fix Indikator-Teststäbchen ermöglichen einen schnellen pH-Test direkt am Ort des Interesses und sind sowohl für ungeschulte Anwender als auch für analytische Fachleute geeignet.
  • Kein Zubehör erforderlich - immer einsatzbereit
  • Brillante Farbskala für präzise Messwerte
  • Langer Griff für ausreichenden Abstand zwischen Hand und Probe
  • Nicht ausblutend – keine Verunreinigung der Probenlösungen
Die in den pH-Fix-Teststreifen verwendeten Indikatorfarbstoffe sind chemisch an die Testpads gebunden, um ein Ausbluten und damit eine Verunreinigung der Probe zu verhindern. Gebrauchsanweisung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG - Die Gebrauchsanweisung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG kann unter Angabe der Artikelnummer und LOT-Nummer unter der E-Mail-Adresse [email protected] angefordert werden.
Certifications:
Caution: Keine gefährliche Materialien.
Specifications
  • pH-Bereich:
    2,0 - 9,0
  • Bezeichnung:
    pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala, zur Verwendung mit QUANTOFIX Relax
  • Seq:
    6
  • Packung:
    Klassische flache Dose, 66×10×90 mm, 34,95 g
  • Cat. No.:
    662-0200
  • Shelf life:
    4 Year(s)