Riffelteiler, RT 6.5 - RT 75
Sample splitter RT 50 with 8 slots 50 mm
Catalog # 411-3304
Supplier: Retsch GmbH
Jump to:
Product Details & Documents
Riffelteiler dienen dem einfachen Teilen und Reduzieren von Schüttgütern aller Art. Ideal für die Reduzierung des Probegutes vor Ort. Je nach Korngröße, Material und Korngrößenanteil sollte die Öffnungsweite der Durchlässe 2,5-3-mal größer sein als der Durchmesser des größten Kornes (Korngrößenfaktor).
- Einfach zu bedienen, leicht zu reinigen
- Jeder Riffelteiler besteht aus einem Teilkopf, einem Ständer und 3 Auffangschalen
- Im Labor und vor Ort einsetzbar
- Genauestes manuelles Teilverfahren
: Riffelteiler RT 6.5 und RT 12.5 mit 3 Auffangschalen \'e0 2,5 Liter, Ständer und Teilkopf geliefert; Riffelteiler RT 25, RT 37.5, RT 50 und RT 75 mit 3 Auffangschalen à 0 8 Liter, Ständer und Teilkopf (alle aus verzinktem Stahlblech) geliefert.
Specifications
- Bezeichnung:Sample splitter RT 50 with 8 slots 50 mm
- Seq:6
- Cat. No.:411-3304
- Modell:RT 50
- Aufgabekorngröße:33 mm
- B×T×H:620×260×420 mm
- Aufgabegut:Bulk materials
- Gewicht:~21,5 kg
- Aufgabemenge:16000 ml
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- 412-0123Ersatzauffangschale 8 lRT 25, RT 37.5, RT 50 und RT 75Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 395.00