AuftragsverfolgungKontakt
Riffelteiler, RT 6.5 - RT 75 | Avantor
Riffelteiler, RT 6.5 - RT 75
Riffelteiler RT 37.5 mit 12 Durchlässen 37,5 mm
Katalognr. 411-3303
Anbieter:   Retsch GmbH
Riffelteiler, RT 6.5 - RT 75
Katalognr. 411-3303
Anbieter:  Retsch GmbH
Riffelteiler, RT 6.5 - RT 75
Riffelteiler, RT 6.5 - RT 75
Riffelteiler RT 37.5 mit 12 Durchlässen 37,5 mm
Preis
SFr. 2’010.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Riffelteiler dienen dem einfachen Teilen und Reduzieren von Schüttgütern aller Art. Ideal für die Reduzierung des Probegutes vor Ort. Je nach Korngröße, Material und Korngrößenanteil sollte die Öffnungsweite der Durchlässe 2,5-3-mal größer sein als der Durchmesser des größten Kornes (Korngrößenfaktor).
  • Einfach zu bedienen, leicht zu reinigen
  • Jeder Riffelteiler besteht aus einem Teilkopf, einem Ständer und 3 Auffangschalen
  • Im Labor und vor Ort einsetzbar
  • Genauestes manuelles Teilverfahren
Ordering information: Riffelteiler RT 6.5 und RT 12.5 mit 3 Auffangschalen \'e0 2,5 Liter, Ständer und Teilkopf geliefert; Riffelteiler RT 25, RT 37.5, RT 50 und RT 75 mit 3 Auffangschalen à 0 8 Liter, Ständer und Teilkopf (alle aus verzinktem Stahlblech) geliefert.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Riffelteiler RT 37.5 mit 12 Durchlässen 37,5 mm
  • Seq:
    5
  • Cat. No.:
    411-3303
  • Modell:
    RT 37.5
  • Aufgabekorngröße:
    25 mm
  • B×T×H:
    620×260×420 mm
  • Aufgabegut:
    Schüttgüter
  • Gewicht:
    ~21,5 kg
  • Aufgabemenge:
    16000 ml
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0123
    Ersatzauffangschale 8 l
    RT 25, RT 37.5, RT 50 und RT 75
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 395.00