AuftragsverfolgungKontakt
Mahlkugeln
Mahlkugeln
Mahlkugeln, Edelstahl, 40 mm
Catalog # 412-2895
Supplier:   Retsch GmbH
Mahlkugeln
Catalog # 412-2895
Supplier:  Retsch GmbH
Mahlkugeln
Mahlkugeln
Mahlkugeln, Edelstahl, 40 mm
Price
SFr. 94.10
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    40 mm
  • Bezeichnung:
    Mahlkugeln
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    25
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2912
    Grinding ball
    Achat
    5 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 9.20
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-3131
    Grinding ball
    Gehärteter Stahl
    5 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2.20
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-3141
    Grinding ball
    Edelstahl
    5 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2.30
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-3151
    Grinding ball
    Wolframkarbid
    5 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 24.30