AuftragsverfolgungKontakt
Mahlkugeln
Mahlkugeln, Gehärteter Stahl, 30 mm
Katalognr. 412-2884
Anbieter:   Retsch GmbH
Mahlkugeln
Katalognr. 412-2884
Anbieter:  Retsch GmbH
Mahlkugeln
Mahlkugeln
Mahlkugeln, Gehärteter Stahl, 30 mm
Preis
SFr. 18.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Ø:
    30 mm
  • Bezeichnung:
    Mahlkugeln
  • Material:
    Gehärteter Stahl
  • Seq:
    18
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-2912
    Grinding ball
    Achat
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 9.20 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-3131
    Grinding ball
    Gehärteter Stahl
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2.20 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-3141
    Grinding ball
    Edelstahl
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2.30 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-3151
    Grinding ball
    Wolframkarbid
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 24.30 SFr.