AuftragsverfolgungKontakt
Devardas Legierung, Supelco®
Devardas Legierung, Supelco®
50 kg
Katalognr. 1.05341.9050
Entzündlich
Anbieter:   Merck
Devardas Legierung, Supelco®
Katalognr. 1.05341.9050
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  8049-11-4
Devardas Legierung, Supelco®
50 kg
CAS Nummer:  8049-11-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
  • CAS Nummer:8049-11-4
  • MDL-Nummer:MFCD00198176
  • Merck-Index:13,02958
  • Siedepunkt:906 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:490…560 °C
  • Dichte:5,79 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:3089
  • ADR:4.1,II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Solubility:
    (20 °C) insoluble
  • Melting Point:
    490 - 560 °C
  • Bulk Density:
    2080 kg/m3
  • Boiling Point:
    906 °C
  • Density:
    5.79 g/cm3 (20 °C)
Technische Daten
  • VE:
    50 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..