Devardas Legierung, Supelco®
50 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
- CAS Nummer:8049-11-4
- MDL-Nummer:MFCD00198176
- Merck-Index:13,02958
- Siedepunkt:906 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:490…560 °C
- Dichte:5,79 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:3089
- ADR:4.1,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
Documents
msds_105341
SDS
ProductPage_105341
Product specification
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:490 - 560 °C
- Bulk Density:2080 kg/m3
- Boiling Point:906 °C
- Density:5.79 g/cm3 (20 °C)
Technische Daten
- VE:50 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



