Fühler für 445
Staurohr, Edelstahl, zum Messen der Fließgeschwindigkeit, 1...+100 m/s, —, 7×300 mm
Katalognr. 628-3141
Anbieter: Testo
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Messbereich:1...+100 m/s
- Bezeichnung:Staurohr, Edelstahl, zum Messen der Fließgeschwindigkeit
- Seq:06
- Genauigkeit:—
- Ø×L:7×300 mm