AuftragsverfolgungKontakt
Transferpipetten
Transferpipetten
, 50,0 µl, 250 pro Packung
Katalognr. 613-2285
Anbieter:   witeg Labortechnik
Transferpipetten
Katalognr. 613-2285
Anbieter:  witeg Labortechnik
Transferpipetten
Transferpipetten
, 50,0 µl, 250 pro Packung
Preis
SFr. 45.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Einwegpipetten mit sauber abgeschnittenen Enden. Durchgehend.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: 250 Pipetten pro Kartonzylinder. Jeder Zylinder enthält eine kurze Pipettierhilfe.
Caution:
Technische Daten
  • Verpackt:
    250 pro Packung
  • Kapazität:
    50,0 µl