Transferpipetten
, 5,0 µl, 250 pro Packung
Catalog # 613-2282
Supplier: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
Einwegpipetten mit sauber abgeschnittenen Enden. Durchgehend.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: 250 Pipetten pro Kartonzylinder. Jeder Zylinder enthält eine kurze Pipettierhilfe.
Caution:
Specifications
- Verpackt:250 pro Packung
- Kapazität:5,0 µl