AuftragsverfolgungKontakt
Transferpipetten | Avantor
Transferpipetten
, 2,0 µl, 250 pro Packung
Katalognr. 613-2281
Anbieter:   witeg Labortechnik
Transferpipetten
Katalognr. 613-2281
Anbieter:  witeg Labortechnik
Transferpipetten
Transferpipetten
, 2,0 µl, 250 pro Packung
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Einwegpipetten mit sauber abgeschnittenen Enden. Durchgehend.
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage: 250 Pipetten pro Kartonzylinder. Jeder Zylinder enthält eine kurze Pipettierhilfe.
Attention:
Technische Daten
  • Verpackt:
    250 pro Packung
  • Kapazität:
    2,0 µl
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.