Messzylinder
250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 2,0 ± ml
612-4072
: KARTELL
PMP (TPX®), transparent, hohe Form, autoklavierbar.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und erhabener blauer Graduierung
- Keine Meniskusbildung, keine chemische Absorption, nicht benetzende Oberfläche, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Verwendbar mit Flüssigkeiten bis max. 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 Teil 2
- Kapazität:250 ml
- Höhe:315 mm
- Teilung:2,0 ml
- Toleranz:2,0 ± ml