Messzylinder
10 ml, 0,2 ml, 139 mm, 0,2 ± ml
Katalognr. 612-4068
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX®), transparent, hohe Form, autoklavierbar.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und erhabener blauer Graduierung
- Keine Meniskusbildung, keine chemische Absorption, nicht benetzende Oberfläche, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Verwendbar mit Flüssigkeiten bis max. 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 Teil 2
Technische Daten
- Kapazität:10 ml
- Höhe:139 mm
- Teilung:0,2 ml
- Toleranz:0,2 ± ml