Messzylinder
250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 2,0 ± ml
Katalognr. 612-4064
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, hohe Form.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und blauer Graduierung
- Autoklavierbar bei +121 °C, beim kontinuierlichen Einsatz temperaturbeständig bis +100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Zertifizierung: ISO 6706, BS 5404 Teil 2
Dokumente
KART2561_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:250 ml
- Höhe:315 mm
- Teilung:2,0 ml
- Toleranz:2,0 ± ml