Messzylinder
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,2 ± ml
Katalognr. 612-4060
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, hohe Form.
- Mit Ausguss, Sechskantfuß und blauer Graduierung
- Autoklavierbar bei +121 °C, beim kontinuierlichen Einsatz temperaturbeständig bis +100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Zertifizierung: ISO 6706, BS 5404 Teil 2
Dokumente
KART2561_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:10 ml
- Höhe:140 mm
- Teilung:0,2 ml
- Toleranz:0,2 ± ml