AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur-Pipetten | Avantor
Pasteur-Pipetten
Graduiert, 1,5 ml, 45 µl, 230 mm, -, Lose
Katalognr. 612-1762
Anbieter:   RATIOLAB
Pasteur-Pipetten
Katalognr. 612-1762
Anbieter:  RATIOLAB
Pasteur-Pipetten
Pasteur-Pipetten
Graduiert, 1,5 ml, 45 µl, 230 mm, -, Lose
Preis
SFr. 37.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 400 ST
Product Details & Documents
PE, Einweg
  • Weiche, elastische Kolben
  • Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
  • Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
  • Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
  • Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
  • Geeignet für Lebensmittelkontakt
Technische Daten
  • Verpackt:
    Lose
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    1,5 ml
  • Bezeichnung:
    Graduiert
  • Länge:
    230 mm
  • Seq:
    17
  • Tropfen-Volumen:
    45 µl