Pasteur-Pipetten
Ohne Graduierung, 3,0 ml, 33 µl, 150 mm, -, Lose
Catalog # 612-1755
Supplier: RATIOLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PE, Einweg
- Weiche, elastische Kolben
- Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
- Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
Specifications
- Verpackt:Lose
- Steril:-
- Kapazität:3,0 ml
- Bezeichnung:Ohne Graduierung
- Länge:150 mm
- Seq:15
- Tropfen-Volumen:33 µl