Pasteur-Pipetten
Graduiert, 2,0 ml, 45 µl, 155 mm, -, Lose
Katalognr. 612-1744
Anbieter: RATIOLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PE, Einweg
- Weiche, elastische Kolben
- Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
- Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
Technische Daten
- Verpackt:Lose
- Steril:-
- Kapazität:2,0 ml
- Bezeichnung:Graduiert
- Länge:155 mm
- Seq:11
- Tropfen-Volumen:45 µl