Pasteur-Pipetten
Ohne Graduierung, 1,0 ml, 20 µl, 104 mm, -, Lose
Anbieter: RATIOLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PE, Einweg
- Weiche, elastische Kolben
- Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
- Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
Technische Daten
- Verpackt:Lose
- Steril:-
- Kapazität:1,0 ml
- Bezeichnung:Ohne Graduierung
- Länge:104 mm
- Seq:12
- Tropfen-Volumen:20 µl