Pasteur-Pipetten
Ohne Graduierung, 0,2 ml, 30 µl, 130 mm, -, Lose
Katalognr. 612-1732
Anbieter: RATIOLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PE, Einweg
- Weiche, elastische Kolben
- Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
- Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
Technische Daten
- Verpackt:Lose
- Steril:-
- Kapazität:0,2 ml
- Bezeichnung:Ohne Graduierung
- Länge:130 mm
- Seq:13
- Tropfen-Volumen:30 µl