AuftragsverfolgungKontakt
Serum pipettes | Avantor
Serum pipettes
Serum pipettes, graduated, 2,5 ml, 153 mm, -, 1500 Stück/Karton
Katalognr. 612-1021
Anbieter:   Greiner Bio-One
Serum pipettes
Katalognr. 612-1021
Anbieter:  Greiner Bio-One
Serum pipettes
Serum pipettes, graduated, 2,5 ml, 153 mm, -, 1500 Stück/Karton
Preis
SFr. 169.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.500 ST
Product Details & Documents
These pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Technische Daten
  • Verpackt:
    1500 Stück/Karton
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    2,5 ml
  • Bezeichnung:
    Serum pipettes, graduated
  • Länge:
    153 mm
  • Seq:
    18